Läs mer
Forskolin, MedChemExpress
Produktkod. 16406478
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16406478 10 mg -
16491176 200 mg -
16446746 100 mg 100mg
16432577 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16406478 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15371
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Forskolin (Coleonol) is a potent adenylate cyclase activator with an IC50 of 41 nM and an EC50 of 0.5 μM for type I adenylyl cyclase.
Forskolin is also an inducer of intracellular cAMP formation. Forskolin induces differentiation of various cell types and activates pregnane X receptor (PXR) and FXR. Forskolin exerts a inotropic effect on the heart, and has platelet antiaggregatory and antihypertensive actions. Forskolin also induces autophagy.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Forskolin
CAS 66575-29-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H34O7
Kvantitet 10 mg
Synonym Coleonol Colforsin
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (243.61 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1[C@@]2(O)[C@]([C@@H](OC(C)=O)[C@@H](O)[C@@]3([H])C(C)(C)CC[C@H](O)[C@@]32C)(C)O[C@@](C)(C=C)C1
Molekylvikt (g/mol) 410.5
Formel vikt 410.5
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death