Läs mer
Forskolin, TRC
Produktkod. 30392571
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30392571 100 mg
1 options
Produktkod. 30392571 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF701800100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Forskolin
CAS 66575-29-9
Molekylformel C22 H34 O7
Kvantitet 100 mg
Synonym (3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-5-(Acetyloxy)-3-ethenyldodecahydro-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one (ACI), 1H-Naphtho[2,1-b]pyran-1-one, 5-(acetyloxy)-3-ethenyldodecahydro-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-, [3R-(3α,4aβ,5β,6β,6aα,10α,10aβ,10bα)]- (ZCI), (-)-Forskolin, Coleonol, Colforsin, Forskolin, ForsLean, HL 362, L 75-1362B, NSC 357088, NSC 375489
InChI formel InChI=1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(26)17(28-12(2)23)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16-,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
LEDER CC(=O)O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2C(C)(C)CC[C@H](O)[C@]2(C)[C@@]3(O)C(=O)C[C@@](C)(O[C@]13C)C=C
IUPAC-namn [(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-etenyl-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,10a-pentametyl-1-oxo-5,6,6a,8,9,10-hexahydro-2H-benzo[f]kromen-5-yl] acetat
Molekylvikt (g/mol) 410.5
Formel vikt 410.2305