Läs mer
Forsythoside A, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Forsythoside A |
| CAS | 79916-77-1 |
| Molekylformel | C29 H36 O15 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | β-D-Glucopyranoside, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl 6-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-, 4-[(2E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-propenoate], β-D-Glucopyranoside, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl 6-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-, 4-[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-propenoate], (E)-, Forsythiaside, Forsythiaside A, Forsythoside A |
| InChI formel | InChI=1S/C29H36O15/c1-13-22(35)23(36)25(38)29(42-13)41-12-20-27(44-21(34)7-4-14-2-5-16(30)18(32)10-14)24(37)26(39)28(43-20)40-9-8-15-3-6-17(31)19(33)11-15/h2-7,10-11,13,20,22-33,35-39H,8-9,12H2,1H3/b7-4+/t13-,20+,22-,23+,24+,25+,26+,27+,28+,29+/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OCCc3ccc(O)c(O)c3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2OC(=O)\C=C\c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,4R,5R,6R)-6-[2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethoxy]-4,5-dihydroxy-2-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]oxan-3-yl] (E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 624.59 |
| Formel vikt | 624.2054 |