Läs mer
Forsythoside B, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Forsythoside B |
| CAS | 81525-13-5 |
| Molekylformel | C34H44O19 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl O-D-apio-beta-D-furanosyl-(1-6)-O-[6-deoxy-alpha-L-mannopyranosyl-(1-3)]-beta-D-glucopyranoside 4-[3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propenoate], (E)- |
| InChI formel | InChI=1S/C34H44O19/c1-15-24(41)25(42)26(43)32(50-15)53-29-27(44)31(47-9-8-17-3-6-19(37)21(39)11-17)51-22(12-48-33-30(45)34(46,13-35)14-49-33)28(29)52-23(40)7-4-16-2-5-18(36)20(38)10-16/h2-7,10-11,15,22,24-33,35-39,41-46H,8-9,12-14H2,1H3/b7-4+/t15-,22+,24-,25+,26+,27+,28+,29+,30-,31+,32-,33+,34+/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](OCCc3ccc(O)c(O)c3)O[C@H](CO[C@@H]4OC[C@](O)(CO)[C@H]4O)[C@H]2OC(=O)\C=C\c5ccc(O)c(O)c5)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4R,5R,6R)-2-[[(2R,3R,4R)-3,4-dihydroxy-4-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxymethyl]-6-[2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethoxy]-5-hydroxy-4-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-3-yl] (E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 756.7 |
| Formel vikt | 756.2477 |