Läs mer
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Säkerhetsdispenser
Volym (metrisk):
0,4 till 2 ml
1 till 5 ml
10 till 50 ml
2 till 10 ml
2,0 till 10 ml
20 till 100 ml
6 till 30 ml
Inkluderar:
PTFE-belagd kolv, avstängningskran och ventilationsventil
PTFE-kapslad kolv, tätningsläpp
Starkt PTFE-kapslad specialkolv
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För dispensering av starka syror och aggressiva kemikalier (ingen HF). Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Säkerhetsdispensrar har en dispenseringscylinder av glas och en PTFE-kapslad kolv med tätningsläpp.
- Tillverkad enligt DIN EN ISO 9001:2008 med högkvalitativa material
- Med certifikat, individuellt numrerat
- Glasdoseringscylinder är belagd med plast för att ge brottskydd
- Ergonomisk fingerskyddshatt av PP med volyminställningssystem
- Gradering på skalan är laserad och lätt att läsa
- Snabb och enkel volyminställning med ytterligare finjustering
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Säkerhetsdispenser |
| Volym (metrisk) | 20 till 100 ml |
| Inkluderar | PTFE-kapslad kolv, tätningsläpp |