Learn More
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Säkerhetsdispenser
Artikelnummer. 10684321
Click to view available options
Volym (metrisk):
0,4 till 2 ml
1 till 5 ml
10 till 50 ml
2 till 10 ml
2,0 till 10 ml
20 till 100 ml
6 till 30 ml
Inkluderar:
PTFE-belagd kolv, avstängningskran och ventilationsventil
PTFE-kapslad kolv, tätningsläpp
Starkt PTFE-kapslad specialkolv
Packungsgröße:
Varje
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10684321
Marke: Poulten Graf™ 101 10738
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
För dispensering av starka syror och aggressiva kemikalier (ingen HF). Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Säkerhetsdispensrar har en dispenseringscylinder av glas och en PTFE-kapslad kolv med tätningsläpp.
  • Tillverkad enligt DIN EN ISO 9001:2008 med högkvalitativa material
  • Med certifikat, individuellt numrerat
  • Glasdoseringscylinder är belagd med plast för att ge brottskydd
  • Ergonomisk fingerskyddshatt av PP med volyminställningssystem
  • Gradering på skalan är laserad och lätt att läsa
  • Snabb och enkel volyminställning med ytterligare finjustering
Spezifikation
Produkttyp Analog säkerhetsdispenser för flaska
Kanaler 1
Material PTFE, Glas
Volym (metrisk) 2,0 till 10 ml
Inkluderar PTFE-kapslad kolv, tätningsläpp
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt