Läs mer
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Säkerhetsdispenser
Beskrivning
För dispensering av starka syror och aggressiva kemikalier (ingen HF). Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Säkerhetsdispensrar har en dispenseringscylinder av glas och en PTFE-kapslad kolv med tätningsläpp.
- Tillverkad enligt DIN EN ISO 9001:2008 med högkvalitativa material
- Med certifikat, individuellt numrerat
- Glasdoseringscylinder är belagd med plast för att ge brottskydd
- Ergonomisk fingerskyddshatt av PP med volyminställningssystem
- Gradering på skalan är laserad och lätt att läsa
- Snabb och enkel volyminställning med ytterligare finjustering
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Outfix Säkerhet |
| Volym (metrisk) | 10 till 50 ml |
| Inkluderar | PTFE-belagd kolv, avstängningskran och ventilationsventil |