Läs mer
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Säkerhetsdispenser
Produktkod. 11792358
Volym (metrisk):
0,4 till 2 ml
1 till 5 ml
10 till 50 ml
2 till 10 ml
2,0 till 10 ml
20 till 100 ml
6 till 30 ml
Inkluderar:
PTFE-belagd kolv, avstängningskran och ventilationsventil
PTFE-kapslad kolv, tätningsläpp
Starkt PTFE-kapslad specialkolv
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11792358
Brand: Poulten Graf™ 101 10633
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För dispensering av starka syror och aggressiva kemikalier (ingen HF). Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Säkerhetsdispensrar har en dispenseringscylinder av glas och en PTFE-kapslad kolv med tätningsläpp.
  • Tillverkad enligt DIN EN ISO 9001:2008 med högkvalitativa material
  • Med certifikat, individuellt numrerat
  • Glasdoseringscylinder är belagd med plast för att ge brottskydd
  • Ergonomisk fingerskyddshatt av PP med volyminställningssystem
  • Gradering på skalan är laserad och lätt att läsa
  • Snabb och enkel volyminställning med ytterligare finjustering
Specifikationer
Produkttyp Softtop flaska
Volym (metrisk) 1 till 5 ml
Inkluderar Starkt PTFE-kapslad specialkolv