Läs mer
Poulten Graf™ Fortuna™ Optima™ Luer-Lock-spruta i helt glas
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Uppfyller CE EN 46001 standarder
- Konstruerad av Durobax™ glas
- Med permanent bärnstensexamen
- Syra- och alkalibeständig
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | CE EN 46001 |
| Material | Borsilikatglas |
| Beskrivning | Amber examen |
| Produkttyp | Luer-lock spruta helt i glas |
| Examen | 1 mL |
| Kvantitet | 1 st. |
| Volym (metrisk) | 30 mL |
| Anslutningstyp | Luer lock |
| Graderad | Ja |