Läs mer
Poulten Graf™ Fortuna™ Optima™ Luer-Lock-spruta i helt glas
Produktkod. 10262151
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10262151
Brand: Poulten Graf™ 7 14021
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kan autoklaveras vid 134 °C. Poulten Graf™ Fortuna™ Optima™ Alla Luer-Lock-sprutor av glas kommer med en utbytbar kolv.
  • Uppfyller CE EN 46001 standarder
  • Konstruerad av Durobax™ glas
  • Med permanent bärnstensexamen
  • Syra- och alkalibeständig
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad CE EN 46001
Material Borsilikatglas
Beskrivning Amber examen
Produkttyp Luer-lock spruta helt i glas
Examen 0.05 mL
Kvantitet 1 st.
Volym (metrisk) 1 mL
Anslutningstyp Luer lock
Graderad Ja