Läs mer
Poulten Graf™ Fortuna™ Optima™ Luer-Lock-spruta i helt glas
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Complies with CE EN 46001 standards
- Constructed from Durobax™ glass
- With permanent amber graduation
- Acid and alkali resistant
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Certifikat och efterlevnad | CE EN 46001 |
| Material | Borosilicate Glass |
| Beskrivning | Amber graduation |
| Produkttyp | All Glass Luer-lock Syringe |
| Examen | 2 mL |
| Kvantitet | 1/Ea. |
| Volym (metrisk) | 50 mL |
| Anslutningstyp | Luer Lock |
| Graderad | Yes |