Läs mer
Poulten Graf™ Fortuna™ Optima™ Luer-spets spruta helt i glas
Produktkod. 10281771
Volym (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10281771
Brand: Poulten Graf™ 7 10237
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utmärkt för läkemedels-, kosmetika- och biotekniska industrier. Poulten Graf™ Fortuna™ Optima™ Alla Luer-tip-sprutor av glas kommer med en utbytbar kolv.
  • Uppfyller CE EN 46001 standarder
  • Autoklaverbar vid 134 °C
  • Konstruerad av Durobax™ glas
  • Med permanent bärnstensexamen
  • Syra- och alkalibeständig
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad CE EN 46001
Material Borsilikatglas
Beskrivning Amber examen
Produkttyp Luer-spets spruta helt i glas
Examen 0.2 mL
Kvantitet 1 st.
Volym (metrisk) 10 mL
Anslutningstyp Luer Tips
Graderad Ja