Läs mer
Poulten Graf™ Fortuna™ Optima™ Luer-spets spruta helt i glas
Volym (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Uppfyller CE EN 46001 standarder
- Autoklaverbar vid 134 °C
- Konstruerad av Durobax™ glas
- Med permanent bärnstensexamen
- Syra- och alkalibeständig
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | CE EN 46001 |
| Material | Borsilikatglas |
| Beskrivning | Amber examen |
| Produkttyp | Luer-spets spruta helt i glas |
| Examen | 0.2 mL |
| Kvantitet | 1 st. |
| Volym (metrisk) | 10 mL |
| Anslutningstyp | Luer Tips |
| Graderad | Ja |