Läs mer
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ OPTIMA™ Glas- och metallspruta med Luer-spets
Beskrivning
- Med Luer-spets
- Med stålkolv
- Utbytbar
- Endast för tekniskt bruk
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Neutralt glas, Neutralt glas (fat), Nickelpläterad mässing (spets), Stål (kolv) |
| Färg | Klart |
| Beskrivning | Glas- och metallspruta med Luer-spets |
| Latexfri | Ja |
| Produkttyp | Spruta av glas och metall |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Examen | Bärnsten |
| Modell | Spruta av glas och metall |
| Kvantitet | 1 |
| Visa mer |