Läs mer
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ OPTIMA™ Glas- och metallspruta med Luer-spets
Produktkod. 10311032
Change view
Volym (metrisk):
2 mL
5 mL
30 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
10311032 5 mL Varje
10126260 30 mL Varje
10321032 2 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10311032 Leverantör Poulten & Graf GmbH Leverantörsnummer 7 20233
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ OPTIMA™ Glas- och metallspruta med Luer-spets används för att mäta och dispensera vätskor.
  • Med Luer-spets
  • Med stålkolv
  • Utbytbar
  • Endast för tekniskt bruk
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Neutralt glas, Neutralt glas (fat), Nickelpläterad mässing (spets), Stål (kolv)
Färg Klart
Beskrivning Glas- och metallspruta med Luer-spets
Latexfri Ja
Produkttyp Spruta av glas och metall
Disponibel Återanvändbar
Examen Bärnsten
Modell Spruta av glas och metall
Kvantitet 1
Volym (metrisk) 5 mL
Anslutningstyp Luer Tips
Graderad Ja