Läs mer
Poulten Graf™ Fortuna™ Polyfix Natural Glass Dispensers
Volym (metrisk):
10 till 50 ml
2 till 10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För dispensering av alla kemikalier - inklusive lösningsmedel - som inte angriper polypropen och inte kristalliserar. Poulten Graf™ Fortuna™ Polyfix Natural Glass Dispensers kommer med en glaskolv.
- Synlig dispenseringsprocedur
- Enkelt att använda volyminställningssystem
- Ventilblock av polypropen med FIX-adapter
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | 0.60% |
| Produkttyp | Dispenser för flaska |
| Färg | Naturlig |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 2 till 10 ml |
| Ökar | 0.2 mL |