Läs mer
Poulten Graf™ Fortuna™ Polyfix Natural Glass Dispensers
Produktkod. p-8001043
Volym (metrisk):
10 till 50 ml
2 till 10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10248190
Brand: Poulten Graf™ 101 07038
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För dispensering av alla kemikalier - inklusive lösningsmedel - som inte angriper polypropen och inte kristalliserar. Poulten Graf™ Fortuna™ Polyfix Natural Glass Dispensers kommer med en glaskolv.
  • Synlig dispenseringsprocedur
  • Enkelt att använda volyminställningssystem
  • Ventilblock av polypropen med FIX-adapter
Specifikationer
Noggrannhet 0.60%
Produkttyp Dispenser för flaska
Färg Naturlig
Material Glas
Volym (metrisk) 2 till 10 ml
Ökar 0.2 mL