Läs mer
Poulten & Graf GmbH FORTUNA UNIVERSAL™ OPTIFIX™ HF Dispenser
Produktkod. 10272941
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10272941 30 mL Varje
11758286 50 mL Varje
2 options
Produktkod. 10272941
Brand: Poulten & Graf GmbH 101 10644
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Poulten & Graf GmbH FORTUNA UNIVERSAL™ OPTIFIX™ HF Dispenser är till för dispensering av fluorvätesyra och alla vätskor som kan hanteras med OPTIFIX™ dispensrar.
  • Ingen metallfjäder
  • Ingen kontaminering av doseringsvätskan
  • Enligt EN ISO 8655-5
  • Tillverkad av PTFE
Specifikationer
Kvantitet 1
Typ Bottle Top Dispenser
Kapacitet (metrisk) 30 mL