Läs mer
Fosamprenavir, MedChemExpress
Beskrivning
Fosamprenavir (Amprenavir phosphate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fosamprenavir |
| CAS | 226700-79-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H36N3O9PS |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Amprenavir phosphate GW 433908 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (170.76 mM) |
| LEDER | O=C(O[C@@H]1COCC1)N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)[C@H](OP(O)(O)=O)CN(S(=O)(C3=CC=C(N)C=C3)=O)CC(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 585.61 |
| Visa mer |