Läs mer
Foskarnet natriumhexahydrat, TRC
Produktkod. 17950735
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17950735 5 g
17923245 100 mg
17942295 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17950735 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF7274005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34156-56-4
Molekylformel C O5 P . 3 Na . 6 H2 O
Molekylvikt (g/mol) 300.04
Synonym Foscarnet sodium hexahydrate, Trisodium phosphonatoformate hexahydrate, Phosphinecarboxylic acid, 1,1-dihydroxy-, 1-oxide, sodium salt, hydrate (1:3:6), Formic acid, phosphono-, trisodium salt, hexahydrate (8CI), Phosphinecarboxylic acid, dihydroxy-, oxide, trisodium salt, hexahydrate (9CI), Trisodium phosphonoformate hexahydrate
IUPAC-namn trisodium; fosfonatoformat; Hexahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)P(=O)([O-])[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Foscarnet sodium hexahydrate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/CH3O5P.3Na.6H2O/c2-1(3)7(4,5)6;;;;;;;;;/h(H,2,3)(H2,4,5,6);;;;6*1H2/q;3*+1;;;;;;/p-3
Formel vikt 299.981