Läs mer
Fosetyl-aluminium 100 μg/ml i vatten, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311327
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30311327 1 ml
1 options
Produktkod. 30311327 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13940000WA100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fosetyl-aluminium
CAS 39148-24-8
Analyt- eller komponentnamn Fosetyl-aluminium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel 3 C2 H6 O3 P . Al
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/3C2H7O3P.Al/c3*1-2-5-6(3)4;/h3*6H,2H2,1H3,(H,3,4);/q;;;+3/p-3
LEDER [Al+3].CCOP(=O)[O-].CCOP(=O)[O-].CCOP(=O)[O-]
IUPAC-namn aluminium; etoxyfosfinat
Lösningsmedel eller matris Vatten
Molekylvikt (g/mol) 354.1
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 353,9979 g/mol