Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fosetyl-aluminium
Produktkod. 17201196 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17201196 25 g
17211196 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17201196 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 467280250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 39148-24-8 | C6H15AlO9P3, C6H18AlO9P3 | 351.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39148-24-8
Molekylformel C6H15AlO9P3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fosetyl-aluminium
Kvantitet 25 g
Löslighet Löslighet aq. lösning: 120 g/L (20 °C). Andra lösligheter: praktiskt taget olöslig i acetonitril, propylen, glykol
Smältpunkt >300,0 °C
Formel vikt 354.11
InChI-nyckel OIPMQULDKWSNGX-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Al+3].CCOP(=O)=O.CCOP(=O)=O.CCOP(=O)=O
IUPAC-namn aluminium(3+) tris((phosphooxy)ethane)
Molekylvikt (g/mol) 351.08
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.