Läs mer
Fosetyl Aluminum-d15 (Technical Grade), TRC
Produktkod. 30394708
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30394708 25 mg
30399330 10 mg
30403181 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30394708 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF72745225MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fosetyl Aluminum-d15
Molekylformel C6 D15 H3 Al O9 P3
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/3C2H7O3P.Al/c3*1-2-5-6(3)4;/h3*6H,2H2,1H3,(H,3,4);/q;;;+3/p-3/i3*1D3,2D2;
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=O)O[Al](OP(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])OP(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn tris(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxyphosphonoyloxy)alumane
Molekylvikt (g/mol) 369.197
Formel vikt 369.0921
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.