Läs mer
Fosetyl Aluminum-d15 (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fosetyl Aluminum-d15 |
| Molekylformel | C6 D15 H3 Al O9 P3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/3C2H7O3P.Al/c3*1-2-5-6(3)4;/h3*6H,2H2,1H3,(H,3,4);/q;;;+3/p-3/i3*1D3,2D2; |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=O)O[Al](OP(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])OP(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | tris(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxyphosphonoyloxy)alumane |
| Molekylvikt (g/mol) | 369.197 |
| Formel vikt | 369.0921 |