Läs mer
Fosetylaluminium (teknisk kvalitet), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Fosetyl-aluminium |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/3C2H7O3P.Al/c3*1-2-5-6(3)4;/h3*6H,2H2,1H3,(H,3,4);/q;;;+3/p-3 |
| Formel vikt | 353.9979 |