Läs mer
Fosetylaluminium (teknisk kvalitet), TRC
Produktkod. 30135831
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135831 100 mg
30135532 1 g
17973965 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135831 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF727450100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39148-24-8
Molekylformel 3 C2 H6 O3 P . Al
Molekylvikt (g/mol) 354.1
Synonym Phosphonic acid, monoethyl ester, aluminum salt (9CI), Aliette, Aliette 80WG, Aliette Flash, Aliette WDG, Aliette WP, Alliete, Aluminum tris(O-ethylphosphonate), Aluminum tris(ethyl phosphite), Chipco Aliette Signature, Chipco Signature, EXP 1659, Efal, Efal 50, Efosite Al, Ephal, Fosethyl Al, Fosetyl Al, Fosetyl aluminum, LS 74-783, Phosethyl Al, Signature 80 WDG, Sinophos, Yilinlu, Fosetyl Aluminium Salt, Fosetyl Aluminium
IUPAC-namn aluminium; etoxyfosfinat
LEDER [Al+3].CCOP(=O)[O-].CCOP(=O)[O-].CCOP(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fosetyl-aluminium
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/3C2H7O3P.Al/c3*1-2-5-6(3)4;/h3*6H,2H2,1H3,(H,3,4);/q;;;+3/p-3
Formel vikt 353.9979