Läs mer
Fosfomycin Calcium Monohydrate, LoGiCal
Produktkod. 30462222
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462222 10 mg
1 options
Produktkod. 30462222 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3457.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fosfomycin Calcium Monohydrate
CAS 26469-67-0
Analyt- eller komponentnamn Fosfomycin Calcium Monohydrate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C3 H5 O4 P . Ca . H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Fosfomycin calcium, Calcium (2R,3S)-(3-methyloxiran-2-yl)phosphonate monohydrate
InChI formel InChI=1S/C3H7O4P.Ca.H2O/c1-2-3(7-2)8(4,5)6;;/h2-3H,1H3,(H2,4,5,6);;1H2/q;+2;/p-2/t2-,3+;;/m0../s1
Lösningstyp Neat
LEDER O.[Ca+2].C[C@@H]1O[C@@H]1P(=O)([O-])[O-]
IUPAC-namn calcium;[(2R,3S)-3-methyloxiran-2-yl]-dioxido-oxo-λ^{5}-phosphane;hydrate
Industry Type Food Testing
Molekylvikt (g/mol) 194.14
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 193.9657 g/mol