Läs mer
Fosfomycin Calcium Monohydrate, Mikromol™
Produktkod. 17934396
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17934396 250 mg
1 options
Produktkod. 17934396 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3457.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Fosfomycin Calcium Monohydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fosfomycin Calcium Monohydrate
CAS 26469-67-0
Analyt- eller komponentnamn Fosfomycin Calcium Monohydrate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C3 H5 O4 P . Ca . H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Fosfomycin calcium, Calcium (2R,3S)-(3-methyloxiran-2-yl)phosphonate monohydrate
InChI formel InChI=1S/C3H7O4P.Ca.H2O/c1-2-3(7-2)8(4,5)6;;/h2-3H,1H3,(H2,4,5,6);;1H2/q;+2;/p-2/t2-,3+;;/m0../s1
LEDER O.[Ca+2].C[C@@H]1O[C@@H]1P(=O)([O-])[O-]
IUPAC-namn calcium;[(2R,3S)-3-methyloxiran-2-yl]-dioxido-oxo-λ^{5}-phosphane;hydrate
Molekylvikt (g/mol) 194.14
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 193.9657 g/mol