Läs mer
Fosfomycin Calcium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fosfomycin calcium |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7O4P.Ca/c1-2-3(7-2)8(4,5)6;/h2-3H,1H3,(H2,4,5,6);/q;+2/p-2/t2-,3+;/m0./s1 |
| Formel vikt | 175.9551 |
| Procent renhet | >95% |