Läs mer
Fosfomycin Disodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fosfomycin Disodium Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7O4P.2Na/c1-2-3(7-2)8(4,5)6;;/h2-3H,1H3,(H2,4,5,6);;/q;2*+1/p-2/t2-,3+;;/m0../s1 |
| Formel vikt | 181.9721 |
| Procent renhet | >95% |