Läs mer
Fosfomycin Phenylethylamine, TRC
Produktkod. 30403313
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30403313 500 mg
1 options
Produktkod. 30403313 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF727510500MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fosfomycin (R)-1-Phenethylamine Salt
CAS 25383-07-7
Molekylformel C8 H11 N . C3 H7 O4 P
Kvantitet 500 mg
Synonym Phosphonic acid, P-[(2R,3S)-3-methyl-2-oxiranyl]-, compd. with (αR)-α-methylbenzenemethanamine (1:1), Phosphonic acid, (1,2-epoxypropyl)-, cis-(-)-, compd. with (+)-α-methylbenzylamine (1:1) (8CI), Phosphonic acid, (3-methyloxiranyl)-, (2R-cis)-, compd. w
InChI formel InChI=1S/C8H11N.C3H7O4P/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8;1-2-3(7-2)8(4,5)6/h2-7H,9H2,1H3;2-3H,1H3,(H2,4,5,6)/t7-;2-,3+/m10/s1
LEDER C[C@@H](N)c1ccccc1.C[C@@H]2O[C@@H]2P(=O)(O)O
IUPAC-namn [(2R,3S)-3-methyloxiran-2-yl]phosphonic acid;(1R)-1-phenylethanamine
Molekylvikt (g/mol) 259.239
Formel vikt 259.097