Läs mer
Fosfomycin Tromethamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fosfomycin trometamol |
| CAS | 78964-85-9 |
| Molekylformel | C4 H11 N O3 . C3 H7 O4 P |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Fosfomycin trometamol, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol hydrogen (2R,3S)-(3-methyloxiran-2-yl)phosphonate, Phosphonic acid, P-[(2R,3S)-3-methyl-2-oxiranyl]-, compd. with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11NO3.C3H7O4P/c5-4(1-6,2-7)3-8;1-2-3(7-2)8(4,5)6/h6-8H,1-3,5H2;2-3H,1H3,(H2,4,5,6)/t;2-,3+/m.0/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1O[C@@H]1P(=O)(O)O.NC(CO)(CO)CO |
| IUPAC-namn | 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol;[(2R,3S)-3-methyloxiran-2-yl]phosphonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.19 |
| Formel vikt | 259.0821 |