Läs mer
Fosfructose trisodium, MedChemExpress
Produktkod. 16485066
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16485066 100 mg
1 options
Produktkod. 16485066 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY106950A
MedChemExpress Fosfructose trisodium (Diphosphofructose trisodium;Esafosfan trisodium;FDP trisodium) is a cytoprotective natural sugar phosphate for the potential treatment of cardiovascular ischemia, sickle cell anemia and asthma. It acts by stimulating anaerobic glycolysis which generates adenosine triphosphate under ischemic conditions.
Fosfructose trisodium (Diphosphofructose trisodium
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fosfructose trisodium
Fysisk form Solid
CAS 38099-82-0
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H11Na3O12P2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Diphosphofructose trisodiumEsafosfan trisodiumFDP trisodium
Löslighetsinformation H2O : 150 mg/mL (369.40 mM; Need ultrasonic)
LEDER O[C@H](C(COP(O)(O[Na])=O)=O)[C@@H]([C@@H](COP(O[Na])(O[Na])=O)O)O
Molekylvikt (g/mol) 406.06
Formel vikt 406.06
Procent renhet 99.0%