Läs mer
Fosinopril Acyl-Beta-D-Glukuronid, TRC
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | Fosinopril Acyl-beta-D-Glucuronide |
| Analyt- eller komponentnamn | Fosinopril Acyl-beta-D-Glucuronide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C36H54NO13P |
| Synonym | (4S)-4-Cyclohexyl-1-[[(R)-[(1S)-2-methyl-1-(1-oxopropoxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphinyl]acetyl]-L-proline β-D-Glucopyranuronosyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C36H54NO13P/c1-4-28(39)47-35(22(2)3)50-51(46,18-12-11-15-23-13-7-5-8-14-23)21-27(38)37-20-25(24-16-9-6-10-17-24)19-26(37)34(45)49-36-31(42)29(40)30(41)32(48-36)33(43)44/h5,7-8,13-14,22,24-26,29-32,35-36,40-42H,4,6,9-12,15-21H2,1-3H3,(H,43,44)/t25-,26+,29+,30+,31-,32+,35+,36+,51-/m1/s1 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | O=[P@@](CC(N1[C@H](C(O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O2)=O)C[C@@H](C3CCCCC3)C1)=O)(O[C@@H](C(C)C)OC(CC)=O)CCCCC4=CC=CC=C4 |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(((2S,4S)-4-cyklohexyl-1-(2-((R)-((S)-2-metyl-1-(propionyloxi)propoxi)(4-fenylbutyl)fosforyl)acetyl)pyrrolidin-2-karbonyl)oxy)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-karboxylsyra |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?