Läs mer
Fosinopril sodium, MedChemExpress
Beskrivning
Fosinopril Sodium is the ester prodrug of an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor, used for the treatment of hypertension and some types of chronic heart failure.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fosinopril sodium |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 88889-14-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H45NNaO7P |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | SQ28555 |
| Löslighetsinformation | H2O : 33.33 mg/mL (56.91 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 16.67 mg/mL (28.46 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1.43 mg/mL (2.44 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |