Läs mer
Fosinopril natriumsalt, TRC
Produktkod. 30135751
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135751 100 mg
30133142 25 mg
30011348 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135751 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF727800100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88889-14-9
Molekylformel C30 H45 N O7 P . Na
Molekylvikt (g/mol) 585.64
Synonym (4S)-4-Cyclohexyl-1-[[(R)-[(1S)-2-methyl-1-(1-oxopropoxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphinyl]acetyl]-L-proline, sodium salt, [1[S*(R*)],2alpha,4beta]-4-Cyclohexyl-1-[[[2-methyl-1-(1-oxopropoxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphinyl]acetyl]-L-proline, sodium salt, Acecor, Eosinopril, Fosinopril sodium, Monopril, SQ 28555, Secorvas, Staril
IUPAC-namn natrium; (2S,4S)-4-cyklohexyl-1-[2-[[(1S)-2-metyl-1-propanoyloxypropoxy]-(4-fenylbutyl)fosforyl]acetyl]pyrrolidin-2-karboxylat
LEDER [Na+].CCC(=O)O[C@@H](O[P@](=O)(CCCCc1ccccc1)CC(=O)N2C[C@@H](C[C@H]2C(=O)[O-])C3CCCCC3)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fosinopril sodium
InChI formel InChI=1S/C30H46NO7P.Na/c1-4-28(33)37-30(22(2)3)38-39(36,18-12-11-15-23-13-7-5-8-14-23)21-27(32)31-20-25(19-26(31)29(34)35)24-16-9-6-10-17-24;/h5,7-8,13-14,22,24-26,30H,4,6,9-12,15-21H2,1-3H3,(H,34,35);/q;+1/p-1/t25-,26+,30+,39-;/m1./s1
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 585.2831