missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Fosinopril USP Related Compound H, Mikromol™

Produktkod. 30050830
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050830 100 mg
30051598 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050830 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0645.01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Fosinopril USP Related Compound H
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-phenylbutyl phosphonic acid
CAS 46348-61-2
Analyt- eller komponentnamn 4-phenylbutyl phosphonic acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H15 O3 P
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (4-Phenylbutyl)phosphonic Acid, P-(4-Phenylbutyl)phosphonic Acid, Phosphonic acid, (4-phenylbutyl)- (9CI), 4-Phenylbutylphosphonic acid, Fosinopril Related Compound H
InChI formel InChI=1S/C10H15O3P/c11-14(12,13)9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2,(H2,11,12,13)
LEDER OP(=O)(O)CCCCc1ccccc1
IUPAC-namn 4-phenylbutylphosphonic acid
Molekylvikt (g/mol) 214.2
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 214.0759 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.