Läs mer
Fosinopril USP Related Compound H, Mikromol™
Beskrivning
Fosinopril USP Related Compound H
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-phenylbutyl phosphonic acid |
| CAS | 46348-61-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-phenylbutyl phosphonic acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H15 O3 P |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (4-Phenylbutyl)phosphonic Acid, P-(4-Phenylbutyl)phosphonic Acid, Phosphonic acid, (4-phenylbutyl)- (9CI), 4-Phenylbutylphosphonic acid, Fosinopril Related Compound H |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15O3P/c11-14(12,13)9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2,(H2,11,12,13) |
| LEDER | OP(=O)(O)CCCCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 4-phenylbutylphosphonic acid |
| Visa mer |