Läs mer
Fosinoprilat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4S)-4-Cyclohexyl-[(4-phenylbutyl)phosphinyl]acetyl-L-proline |
| InChI formel | InChI=1S/C23H34NO5P/c25-22(17-30(28,29)14-8-7-11-18-9-3-1-4-10-18)24-16-20(15-21(24)23(26)27)19-12-5-2-6-13-19/h1,3-4,9-10,19-21H,2,5-8,11-17H2,(H,26,27)(H,28,29)/t20-,21+/m1/s1 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 435.217 |
| Frakt skick | Room Temperature |