Läs mer
Fosmidomycin sodium salt, MedChemExpress
Beskrivning
Fosmidomycin sodium salt is a phosphonic acid antibiotic and a antimalarial drug, which is active against both Gram-negative and Gram-positive bacteria.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fosmidomycin sodium salt |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 66508-37-0 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C4H9NNaO5P |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | FR-31564 |
| Löslighetsinformation | H2O : 25 mg/mL (121.90 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Visa mer |