Läs mer
Fosnetupitant, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fosnetupitant |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H35F6N4O5P/c1-20-8-6-7-9-24(20)25-17-27(40-10-12-41(5,13-11-40)19-46-47(43,44)45)38-18-26(25)39(4)28(42)29(2,3)21-14-22(30(32,33)34)16-23(15-21)31(35,36)37/h6-9,14-18H,10-13,19H2,1-5H3,(H-,43,44,45) |
| Formel vikt | 688.2249 |