Läs mer
Fosphenytoin disodium, MedChemExpress
Produktkod. 16484617
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16484617 50 mg 50mg
16493806 25 mg -
16441128 5 mg -
16428796 100 mg -
16428718 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16484617 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1657A
MedChemExpress Fosphenytoin sodium is a phenytoin prodrug with similar anticonvulsant properties.
Fosphenytoin sodium is a phenytoin prodrug with similar anticonvulsant properties.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fosphenytoin disodium
CAS 92134-98-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H13N2Na2O6P
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (246.16 mM)
LEDER O=C1N(COP(O[Na])(O[Na])=O)C(C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)N1)=O
Molekylvikt (g/mol) 406.24
Formel vikt 406.24
Procent renhet 99.93%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation