Läs mer
Fostamatinib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fostamatinib |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H26FN6O9P/c1-23(2)21(31)30(11-38-40(32,33)34)20-14(39-23)6-7-17(28-20)27-19-13(24)10-25-22(29-19)26-12-8-15(35-3)18(37-5)16(9-12)36-4/h6-10H,11H2,1-5H3,(H2,32,33,34)(H2,25,26,27,28,29) |