Läs mer
Fostemsavir, MedChemExpress
Produktkod. 16439107
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16439107 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 16439107 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15440A
MedChemExpress Fostemsavir (BMS-663068) is the phosphonooxymethyl prodrug of BMS-626529. Fostemsavir (BMS-663068) is a novel attachment inhibitor that targets HIV-1 gp120 and prevents its binding to CD4+ T cells.
Fostemsavir (BMS-663068) is the phosphonooxymethyl prodrug of BMS-626529. Fostemsavir (BMS-663068) is a novel attachment inhibitor that targets HIV-1 gp120 and prevents its binding to CD4+ T cells.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fostemsavir
CAS 864953-29-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H26N7O8P
Kvantitet 5 mg
Synonym BMS-663068
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (171.38 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (34.28 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N1CCN(C(C2=CC=CC=C2)=O)CC1)C(C3=CN(COP(O)(O)=O)C4=C3C(OC)=CN=C4N5N=C(C)N=C5)=O
Molekylvikt (g/mol) 583.49
Formel vikt 583.49
Procent renhet 99.64%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus