Läs mer
Fosthietan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fosthietan |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12NO3PS2/c1-3-9-11(8,10-4-2)7-6-12-5-13-6/h3-5H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 240.9996 |