Läs mer
Four elements solution - Ca, Mg, K, Na for ICP/MS 1g/L HNO3 matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12906203 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12906203 100 ml 100ml
12996193 50 ml 50ml
12916203 250 ml 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12906203 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer MS 010 100
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Four Elements
Förpackning Flaska
Analyt- eller komponentnamn Ca,Mg,K,Na
Fysisk form Vätska
Koncentration 1000 mg/L
Typ ICP/MS Calibration Multi-element Standard Solution
Element Ca, Mg, K, Na
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Kvantitet 100 ml