Läs mer
Thermo Scientific™ Fyra innerdörrar alternativ för Thermo Scientific™ Frys med ultralåg temperatur
Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
För HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300
HERAfreeze HFU400T, Revco™ UxF400
HERAfreeze HFU500T, Revco™ UxF500
HERAfreeze™ HFU600T, Revco™ UxF600
HERAfreeze™ HFU700T, Revco™ UxF700
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Välj en av Thermo Scientific™ Fyra innerdörrsalternativ med ultralåg temperatur frysar för ditt labb. Använd dessa dörrar med Thermo Scientific™ Revco™ UxF och HERAfreeze™ HFU T-serien frysar.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Ultralåg frys innerdörr |
| Antal dörrar | 4 |
| För användning med (utrustning) | HERAfreeze HFU500T, Revco™ UxF500 |