Läs mer
Labconco™ Fyra upptagbar Power Strip
Handla allt Labconco Corporation Produkter
Amperage:
2 A
Inkluderar:
4 kärl
Produkttyp:
European Power Strip
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Electrical power extender for connecting equipment and instruments
- North American electrical configuration
- Adds four electrical receptacles
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | European Power Strip |
| För användning med (utrustning) | Elektrisk utrustning |
| Amperage | 2 A |
| För användning med (applikation) | För att tillhandahålla elektriska uttag för anslutning av instrument och utrustning |
| Inkluderar | 4 kärl |
| Vikt (engelska) | 1 lb. |
| Vikt (metrisk) | 0.5 kg |