Läs mer
Labconco™ Fyra upptagbar Power Strip
Produktkod. p-4393947 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Amperage:
2 A
Inkluderar:
4 kärl
Produkttyp:
European Power Strip
Spänning:
250 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11994809
Brand: Labconco™ 5290400
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillhandahåll elektriska uttag för anslutning av instrument och utrustning
  • Electrical power extender for connecting equipment and instruments
  • North American electrical configuration
  • Adds four electrical receptacles
Specifikationer
Produkttyp European Power Strip
För användning med (utrustning) Elektrisk utrustning
Spänning 250 V
Amperage 2 A
För användning med (applikation) För att tillhandahålla elektriska uttag för anslutning av instrument och utrustning
Inkluderar 4 kärl
Vikt (engelska) 1 lb.
Vikt (metrisk) 0.5 kg