Läs mer
Watson-Marlow 314X pumphuvud
Produktkod. 12496340
Change view
För användning med:
323-serien peristaltiska pumpar
Produktkod. För användning med
12496340 323-serien peristaltiska pumpar
1 options
Produktkod. 12496340 Leverantör Watson-Marlow Leverantörsnummer 033.4431.000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5110.00 SEK
    4596.51 SEK / Paket med 1
    Save 513.49 SEK
    10% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
300-seriens pumphuvud. Flip-top pumphuvud för kontinuerlig slang för flödeshastigheter till 3 L/min. Förlängbar upp till 6 flödeskanaler.
  • 300-serien kombinerar prestanda, funktionalitet och design. Med sin ikoniska flip-top-design är den en branschstandard OEM-produkt inom medicinsk utrustning, bioteknik och diagnostiska applikationer, och mycket populär i många andra applikationer också.
  • Boettmaterial: Glasfylld polypropen, IXEF (polyarylamid) och rostfritt stål
  • Rotormaterial: Elektrolöst nickelpläterat härdat stål och glasfyllt Nylon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med 323-serien peristaltiska pumpar
Material Polypropen
Antal rullar 4
Typ Pumpförlängning